Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallisierte, nichtmetallische Etiketten, B-413
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
294.00 € - 1180.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; cUL-anerkannt
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Beschichtung Ohne
Farbe Hellgrau
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11599423
Unterlagen ansehen
Brady™
104181
B x H: 50.8 mm x 91.4 m
820.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
11509433
Unterlagen ansehen
Brady™
104182
B x H: 101.6 mm x 91.4 m
1180.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
11519423
Unterlagen ansehen
Brady™
104173
B x H: 12.7 x 11.09 mm
309.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
11569413
Unterlagen ansehen
Brady™
104168
B x H: 19.05 x 6.35 mm
409.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11559423
Unterlagen ansehen
Brady™
104177
B x H: 76.2 x 25.4 mm
482.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
11569423
Unterlagen ansehen
Brady™
104178
B x H: 76.2 x 50.8 mm
322.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
11539423
Unterlagen ansehen
Brady™
104175
B x H: 50.8 x 25.4 mm
323.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
11589423
Unterlagen ansehen
Brady™
104180
B x H: 76.2 mm x 91.4 m
930.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
11579413
Unterlagen ansehen
Brady™
104169
B x H: 25.4 x 9.52 mm
452.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11509423
Unterlagen ansehen
Brady™
104172
38,1 x 12,7 mm (B x H)
865.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
11529423
Unterlagen ansehen
Brady™
104174
B x H: 50.8 x 12.7 mm
294.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11589413
Unterlagen ansehen
Brady™
104170
25,4 x 12,7 mm (B x H)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
580.00 €
555.37 € / 1 Rollen
Sparen 24.63 €
4% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
11579423
Unterlagen ansehen
Brady™
104179
B x H: 101.6 x 50.8 mm
489.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11599413
Unterlagen ansehen
Brady™
104171
B x H: 38.1 x 19.05 mm
910.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11549423
Unterlagen ansehen
Brady™
104176
B x H: 69.85 x 31.75 mm
550.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Acrylatbasierter, industrietauglicher Klebstoff für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt
Ohne
Einseitig bedruckbar
Etikett
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker
Rechteck
-70 bis +110 °C
0.086 mm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Hellgrau
Thermotransfer
Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder
-70 °C
-94 °F bis +230 °F
0,0034 in.