Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallisierte, nichtmetallische Etiketten, B-413
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 104177
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11559423
  • 482.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 05-01-2027
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Acrylatbasierter, industrietauglicher Klebstoff für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt
Acryl, Permanent
Hellgrau
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder
1
THT-18-413-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F bis +230 °F
0,0034 in.
28.58 mm
1 in.
76.2 mm
1 in.
THT-18-413-3
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ohne
Satin
Polyester (B-480)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker
-70 °C
3000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
B x H: 76.2 x 25.4 mm
-70 bis +110 °C
0.086 mm
25.40 x 76.20 mm
3 in.
76.20 mm
25.4 mm