Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallisierte, nichtmetallische Etiketten, B-413
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke: Brady™ 104179
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Acrylatbasierter, industrietauglicher Klebstoff für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
| UL-anerkannt; cUL-anerkannt | |
| Acryl, Permanent | |
| Hellgrau | |
| Rolle | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder | |
| 1 | |
| THT-55-413-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -94 °F bis +230 °F | |
| 0,0034 in. | |
| 53.98 mm | |
| 2 in. | |
| 101.6 mm | |
| 2 in. | |
| THT-55-413-1 |
| Etiketten für Thermotransferdrucker | |
| Ohne | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker | |
| -70 °C | |
| 1000 Etiketten pro Rolle | |
| Rechteck | |
| B x H: 101.6 x 50.8 mm | |
| -70 bis +110 °C | |
| 0.086 mm | |
| 50.8 x 101.60 mm | |
| 4 in. | |
| 101.60 mm | |
| 50.8 mm |