Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallisierte, nichtmetallische Etiketten, B-413
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 104180
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11589423
  • 930.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 05-01-2027
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Acrylatbasierter, industrietauglicher Klebstoff für vielfältige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt
Acryl, Permanent
Hellgrau
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder
1
THT-21-413
Je 1
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F bis +230 °F
0,0034 in.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
91.4 m
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ohne
Satin
Polyester (B-480)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker
-70 °C
1 Etikett(en) / Rolle
Rechteck
B x H: 76.2 mm x 91.4 m
-70 bis +110 °C
0.086 mm
300 ft.
3 in.
76.20 mm
THT-21-413