Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallische, Nichtmetallische Etiketten, B-480
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke: Brady™ 104183
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Mondo auf Kautschukbasis Bondo™ Klebstoff für ölige, fettige Anwendungen
Spezifikation
| UL-anerkannt; cUL-anerkannt | |
| Dauerhafte Gummierung | |
| Hellgrau | |
| Rolle | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder | |
| 20.32 mm | |
| -70 °C | |
| 10.000 Etiketten pro Rolle | |
| Rechteck | |
| 19,05 x 6,35 mm (B x H) | |
| -70 bis +110 °C | |
| 0.112 mm | |
| 6.35 x 19.05 mm | |
| 0,75 in. | |
| 19.05 mm | |
| 6.35 mm |
| Etiketten für Thermotransferdrucker | |
| Ohne | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker | |
| 4 | |
| THT-1-480-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H) | |
| -94 °F bis +230 °F | |
| 0,0044 in. | |
| 8.89 mm | |
| 0,25 in. | |
| 19.05 mm | |
| 0,25 in. | |
| THT-1-480-10 |