Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallische, Nichtmetallische Etiketten, B-480
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
321.00 € - 1040.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Hellgrau
Ausführung Satin
Format Rolle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11539443
Unterlagen ansehen
Brady™
104196
B x H: 50.8 mm x 91.4 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
512.00 €
505.60 € / 1 Rollen
Sparen 6.40 €
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11549443
Unterlagen ansehen
Brady™
104197
B x H: 101.6 mm x 91.4 mm
1040.00 €
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11519433
Unterlagen ansehen
Brady™
104183
19,05 x 6,35 mm (B x H)
420.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11579433
View Documents
Brady™
104190
50,8 x 25,4 mm (B x H)
350.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11599433
View Documents
Brady™
104192
B x H: 76.2 mm x 25.4m
495.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11509443
View Documents
Brady™
104193
B x H: 76.2 mm x 50.8 mm
331.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11529443
View Documents
Brady™
104195
B x H: 76.2 mm x 91.4m
707.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11529433
View Documents
Brady™
104184
25,4 x 9,52 mm (B x H)
497.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11559433
View Documents
Brady™
104187
38,1 x 12,7 mm (B x H)
892.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11569433
View Documents
Brady™
104189
50,8 x 12.7 mm (B x H)
321.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11519443
View Documents
Brady™
104194
B x H: 101.6 mm x 50.8 mm
409.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11549433
View Documents
Brady™
104186
38,1 x 19.05 mm (B x H)
932.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11589433
View Documents
Brady™
104191
B x H: 69.85 mm x 31.75 mm
567.00 €
1 Rollen
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mondo auf Kautschukbasis Bondo™ Klebstoff für ölige, fettige Anwendungen
Specifications
Specifications
Dauerhafte Gummierung
Hellgrau
Rolle
Unsteril
-70 °C
-94 °F bis +230 °F
0,0044 in.
Ohne
Satin
Thermotransfer
Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder
Rechteck
-70 bis +110 °C
0.112 mm