Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallische, Nichtmetallische Etiketten, B-480
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 104194
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11519443
  • 409.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mondo auf Kautschukbasis Bondo™ Klebstoff für ölige, fettige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt
Dauerhafte Gummierung
Hellgrau
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder
1
THT-55-480-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F bis +230 °F
0,0044 in.
53.98 mm
2 in.
101.60 mm
2 in.
THT-55-480-1
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ohne
Satin
Polyester (B-480)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker
-70 °C
1000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
B x H: 101.6 mm x 50.8 mm
-70 bis +110 °C
0.112 mm
50.8 x 101.60 mm
4 in.
101.60 mm
50.8 mm