Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallische, Nichtmetallische Etiketten, B-480
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 104184
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11529433
  • 497.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mondo auf Kautschukbasis Bondo™ Klebstoff für ölige, fettige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt
Dauerhafte Gummierung
Hellgrau
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder
27.31 mm
-70 °C
10.000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
25,4 x 9,52 mm (B x H)
-70 bis +110 °C
0.112 mm
9.53 x 25.40 mm
1 in.
25.40 mm
9.52 mm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ohne
Satin
Polyester (B-480)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker
3
THT-3-480-10
10,000/Pk.
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
-94 °F bis +230 °F
0,0044 in.
12.07 mm
0,375 in.
25.4 mm
0,375 in.
THT-3-480-10