Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallische, Nichtmetallische Etiketten, B-480
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 104197
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11549443
  • 1040.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mondo auf Kautschukbasis Bondo™ Klebstoff für ölige, fettige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; cUL-anerkannt
Dauerhafte Gummierung
Hellgrau
Rolle
Einseitig bedruckbar
Etikett
Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder
1
THT-107-480
Je 1
101.60 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F bis +230 °F
0,0044 in.
101.60 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
101.60 mm
91.4 m
Etiketten für Thermotransferdrucker
Ohne
Satin
Polyester (B-480)
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker
-70 °C
1 Etikett(en) / Rolle
Rechteck
B x H: 101.6 mm x 91.4 mm
-70 bis +110 °C
0.112 mm
300 ft.
4 in.
101.60 mm
THT-107-480