Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Metallische, Nichtmetallische Etiketten, B-480
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady™ Metallisierte/nicht-metallisierte Etiketten sind aus metallisiertem/nicht-metallisiertem Polyester gefertigt.
Marke: Brady™ 104191
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Mondo auf Kautschukbasis Bondo™ Klebstoff für ölige, fettige Anwendungen
Spezifikation
| UL-anerkannt; cUL-anerkannt | |
| Dauerhafte Gummierung | |
| Hellgrau | |
| Rolle | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Anlagenverfolgung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typenschilder | |
| 1 | |
| THT-7-480-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 69.85 mm (W) x 31.75 mm (H) | |
| -94 °F bis +230 °F | |
| 0,0044 in. | |
| 34.93 mm | |
| 1,25 in. | |
| 69.85 mm | |
| 1,25 in. | |
| THT-7-480-3 |
| Etiketten für Thermotransferdrucker | |
| Ohne | |
| Satin | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| BBP81, i5100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker | |
| -70 °C | |
| 3000 Etiketten pro Rolle | |
| Rechteck | |
| B x H: 69.85 mm x 31.75 mm | |
| -70 bis +110 °C | |
| 0.112 mm | |
| 31.75 x 69.85 mm | |
| 2,75 in. | |
| 69.85 mm | |
| 31.75 mm |