Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-434
Identifikationslösung für elektrische Geräte. Brady™ MetaLabel™ Die thermotransferbedruckbaren Etiketten der Serie B-434 eignen sich ideal für nahezu jede Typenschildanwendung.
Marke:  Brady™ 030280
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11508184
  • 429.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus metallisiertem Polyester
  • Für den On-Demand-Druck von nummerierten Typenschildern entfällt die Vorlaufzeit für den Kauf vorgedruckter Etiketten.
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Metallisiertes Polyester (B-434)
Etiketten für Thermotransferdrucker
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Typenschilder, Allgemeine ID
27.31 mm
-70 °C
10.000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
25,4 x 12,7 mm (B x H)
-40 bis +90 °C
0.102 mm
12.70 x 25.40 mm
25.4 mm
0,5 in.
THT-5-434-10
Empfohlene Bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silber
Rolle
Thermotransfer
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
3
THT-5-434-10
10,000/Pk.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F bis 266 °F
0,004 in.
15.24 mm
1 in.
25.40 mm
12.7 mm