Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-434
Identifikationslösung für elektrische Geräte. Brady™ MetaLabel™ Die thermotransferbedruckbaren Etiketten der Serie B-434 eignen sich ideal für nahezu jede Typenschildanwendung.
274.00 € - 650.16 €
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
|---|---|
| Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200 |
| Farbe | Silber |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11528184
|
Brady™
030282 |
50,8 x 25,4 mm (B x H) |
430.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 01-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11538184
|
Brady™
030283 |
76,2 x 25,4 mm (B x H) |
410.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11548184
|
Brady™
030284 |
76,2 x 50,8 mm (B x H) |
274.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11558184
|
Brady™
030285 |
B x H: 76.2 mm x 191.4m |
420.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11568184
|
Brady™
030286 |
38,1 x 12,7 mm (B x H) |
645.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11508184
|
Brady™
030280 |
25,4 x 12,7 mm (B x H) |
429.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11578184
|
Brady™
030287 |
101,6 x 50,8 mm (B x H) |
315.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
|
11518184
|
Brady™
030281 |
38,1 x 19.05 mm (B x H) |
675.00 € 650.16 € / 1 Rollen Sparen 24.84 € 3% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus metallisiertem Polyester
- Für den On-Demand-Druck von nummerierten Typenschildern entfällt die Vorlaufzeit für den Kauf vorgedruckter Etiketten.
Spezifikation
| UL-anerkannt; CSA-zugelassen | |
| Silber | |
| Etiketten für Thermotransferdrucker | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500 | |
| Rechteck | |
| -40 bis +90 °C | |
| 0.102 mm |
| Empfohlene Bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200 | |
| Thermotransfer | |
| Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Typenschilder, Allgemeine ID | |
| -70 °C | |
| -94 °F bis 266 °F | |
| 0,004 in. |