Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-434
Identifikationslösung für elektrische Geräte. Brady™ MetaLabel™ Die thermotransferbedruckbaren Etiketten der Serie B-434 eignen sich ideal für nahezu jede Typenschildanwendung.
Marke:  Brady™ 030281
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11518184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 €
    650.16 € / 1 Rollen
    Sparen 24.84 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus metallisiertem Polyester
  • Für den On-Demand-Druck von nummerierten Typenschildern entfällt die Vorlaufzeit für den Kauf vorgedruckter Etiketten.
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Metallisiertes Polyester (B-434)
Etiketten für Thermotransferdrucker
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Typenschilder, Allgemeine ID
41.91 mm
-70 °C
10.000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
38,1 x 19.05 mm (B x H)
-40 bis +90 °C
0.102 mm
19.05 x 38.10 mm
38.1 mm
0,75 in.
THT-6-434-10
Empfohlene Bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silber
Rolle
Thermotransfer
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
2
THT-6-434-10
10,000/Pk.
38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
-94 °F bis 266 °F
0,004 in.
22.23 mm
1,5 in.
38.10 mm
19.05 mm