Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-434
Identifikationslösung für elektrische Geräte. Brady™ MetaLabel™ Die thermotransferbedruckbaren Etiketten der Serie B-434 eignen sich ideal für nahezu jede Typenschildanwendung.
Marke:  Brady™ 030282
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11528184
  • 430.00 € / 1 Rollen
Verfügbar ab: 01-12-2026
Beschreibung
  • Hergestellt aus metallisiertem Polyester
  • Für den On-Demand-Druck von nummerierten Typenschildern entfällt die Vorlaufzeit für den Kauf vorgedruckter Etiketten.
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Metallisiertes Polyester (B-434)
Etiketten für Thermotransferdrucker
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Typenschilder, Allgemeine ID
1
THT-17-434-3
3000/Pk.
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F bis 266 °F
0,004 in.
28.58 mm
2 in.
50.80 mm
25.4 mm
Empfohlene Bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silber
Rolle
Thermotransfer
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
-70 °C
3000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
50,8 x 25,4 mm (B x H)
-40 bis +90 °C
0.102 mm
25.40 x 50.80 mm
50.8 mm
1 in.
THT-17-434-3