Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-434
Identifikationslösung für elektrische Geräte. Brady™ MetaLabel™ Die thermotransferbedruckbaren Etiketten der Serie B-434 eignen sich ideal für nahezu jede Typenschildanwendung.
Marke:  Brady™ 030283
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11538184
  • 410.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus metallisiertem Polyester
  • Für den On-Demand-Druck von nummerierten Typenschildern entfällt die Vorlaufzeit für den Kauf vorgedruckter Etiketten.
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Metallisiertes Polyester (B-434)
Etiketten für Thermotransferdrucker
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Typenschilder, Allgemeine ID
1
THT-18-434-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F bis 266 °F
0,004 in.
28.58 mm
3 in.
76.20 mm
25.4 mm
Empfohlene Bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silber
Rolle
Thermotransfer
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
-70 °C
3000 Etiketten pro Rolle
Rechteck
76,2 x 25,4 mm (B x H)
-40 bis +90 °C
0.102 mm
25.40 x 76.20 mm
76.2 mm
1 in.
THT-18-434-3