Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-434
Identifikationslösung für elektrische Geräte. Brady™ MetaLabel™ Die thermotransferbedruckbaren Etiketten der Serie B-434 eignen sich ideal für nahezu jede Typenschildanwendung.
Marke:  Brady™ 030285
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11558184
  • 420.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus metallisiertem Polyester
  • Für den On-Demand-Druck von nummerierten Typenschildern entfällt die Vorlaufzeit für den Kauf vorgedruckter Etiketten.
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Metallisiertes Polyester (B-434)
Etiketten für Thermotransferdrucker
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Typenschilder, Allgemeine ID
1
THT-21-434
Je 1
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F bis 266 °F
0,004 in.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m
Empfohlene Bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silber
Rolle
Thermotransfer
Non-sterile
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
-70 °C
1 Etikett(en) / Rolle
Rechteck
B x H: 76.2 mm x 191.4m
-40 bis +90 °C
0.102 mm
300 ft.
3 in.
76.20 mm
THT-21-434