Learn More
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermotransfer-bedruckbare Etiketten, B-434
Identifikationslösung für elektrische Geräte. Brady™ MetaLabel™ Die thermotransferbedruckbaren Etiketten der Serie B-434 eignen sich ideal für nahezu jede Typenschildanwendung.
Marke: Brady™ 030286
Beschreibung
- Hergestellt aus metallisiertem Polyester
- Für den On-Demand-Druck von nummerierten Typenschildern entfällt die Vorlaufzeit für den Kauf vorgedruckter Etiketten.
Spezifikation
| UL-anerkannt; CSA-zugelassen | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Glanz | |
| Metallisiertes Polyester (B-434) | |
| Etiketten für Thermotransferdrucker | |
| Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Typenschilder, Allgemeine ID | |
| 41.91 mm | |
| -70 °C | |
| 10.000 Etiketten pro Rolle | |
| Rechteck | |
| 38,1 x 12,7 mm (B x H) | |
| -40 bis +90 °C | |
| 0.102 mm | |
| 12.70 x 38.10 mm | |
| 38.1 mm | |
| 0,5 in. | |
| THT-37-434-10 |
| Empfohlene Bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200 | |
| Silber | |
| Rolle | |
| Thermotransfer | |
| Non-sterile | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500 | |
| 2 | |
| THT-37-434-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -94 °F bis 266 °F | |
| 0,004 in. | |
| 15.24 mm | |
| 1,5 in. | |
| 38.10 mm | |
| 12.7 mm |