Learn More
Metalaxylmetabolit CGA 108906, TRC
Artikelnummer. 30180229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180229 50 mg 50 Milligramm
30179756 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26081050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104390-56-9
Summenformel C14 H17 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 295.29
Synonym 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)-, Metalaxyl metabolite CGA 108906
IUPAC-Name 2-[1-Carboxyethyl-(2-Methoxyacetyl)Amino]-3-Methylbenzoesäure
SMILES COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formelmasse 295.1056