Learn More
Labcon™ MetalFree™ Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17887733
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Fit for Purpose:
Steril
Zertifizierte Qualität
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Fit for Purpose unitSize
17887733 Steril Steril 500 Stück
17897733 Unsteril Zertifizierte Qualität 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17887733 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 30143450009
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
MetalFree™ Mikrozentrifugenröhrchen werden in praktischen, wiederverschließbaren Beuteln geliefert und zeichnen sich durch extrem niedrige Metallkonzentrationen aus.
  • Extrem niedriger Metallgehalt: Zertifiziert bis auf 1 ppb für 21 Metalle und Elemente: Aluminium, Arsen, Cadmium, Calcium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Eisen, Blei, Lithium, Magnesium, Mangan, Quecksilber, Nickel, Phosphor, Kalium, Selen, Silicium, Natrium, Vanadium, Zink
  • Flache, leicht zu öffnende Schnappverschlüsse
  • Seitliche Graduierungen und mattierte Schreibfläche
  • Falls steril: Validierte Sterilisation (ISO 11137) zur Verwendung in Forschungs- und medizinischen Laboren
  • Protease-, humane DNA-, ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Hergestellt aus Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Ultrahochzentrifugation bis 40.000 xg
  • Gefrierfähig bis -80 °C
  • 50 Tuben/Beutel, 10 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton.
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Farbe Klar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spurenmetallanalyse
Anzahl pro Packung 500 Tuben/Packung.
Verpackung Beutel
Sterilität Steril
Graduated Ja
Verschlusstyp Schnappverschluss
Fit for Purpose Steril
Max. RZB 40,000 x g
Graduierungen 0.1, 0.5, 1, 1.5 mL
Durchmesser (metrisch) 12.2 mm
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 40.6 mm
Produkttyp Mikrozentrifugenröhrchen