Learn More
Metapneumovirus Glycoprotein G Antibody - (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0466/2010/B), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00 € - 398.00 €
Spezifikation
Antigen Metapneumovirus Glycoprotein G
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30281489
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43769-20ul
20 μL
201.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30281488
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43769-100ul
100 μL
398.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Metapneumovirus Glycoprotein G Polyclonal antibody specifically detects Metapneumovirus Glycoprotein G in Virus samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
Metapneumovirus Glycoprotein G
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Virus
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Metapneumovirus Glycoprotein G (HMPV/Homo sapiens/PER/CFI0466/2010/B) (RefSeq#: AHV79646.1; Asp52-Ser238)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 μm filtered solution in PBS
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified