missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metaraminolbitartrat, TRC

Artikelnummer. 30475938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475938 100 mg 100 Milligramm
30477908 500 mg 500 Milligramm
30472874 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30475938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225565100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 33402-03-8
Summenformel C9 H13 N O2 . C4 H6 O6
Molekulargewicht (g/mol) 317.29
Synonym Benzenemethanol, α-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (αR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzenemethanol, α-(1-aminoethyl)-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzenemethanol, α-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (αR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-aminoethyl)-m-hydroxy-, (-)-, tartrate (1:1) (salt) (8CI), (-)-Metaraminol bitartrate, Aramine, Aramine (sympathomimetic), Icoral B, Metaradrine bitartrate, Metaraminol bitartrate, Metaraminol hydrogen tartrate, Metaraminol tartrate, Pressorol
IUPAC-Name 3-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]phenol; (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioinsäure
SMILES C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Metaraminol Tartrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
Formelmasse 317.1111
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.