missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metergoline, MedChemExpress

Artikelnummer. 16408576
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16408576

Marke: Medchem Express HYB1033

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Metergoline is a serotonin (5-HT) receptor and dopamine receptors antagonist, with pKis of 8.64, 8.75 and 8.75 for 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C, respectively. Metergoline is a high-affinity ligand for the h5-HT7 receptor, with a Ki of 16 nM. Metergoline is also a reversible neural Na+ channels inhibitor. Metergoline is commonly used for the research of seasonal affective disorder, prolactin hormone regulation.

Metergoline is a serotonin (5-HT) receptor and dopamine receptors antagonist, with pKis of 8.64, 8.75 and 8.75 for 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C, respectively. Metergoline is a high-affinity ligand for the h5-HT7 receptor, with a Ki of 16 nM. Metergoline is also a reversible neural Na+ channels inhibitor. Metergoline is commonly used for the research of seasonal affective disorder, prolactin hormone regulation.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Metergoline
CAS 17692-51-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H29N3O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (309.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)NC[C@H](C[C@@]23[H])CN(C)[C@]2([H])CC4=CN(C)C5=CC=CC3=C54
Molekulargewicht (g/mol) 403.52
Formelmasse 403.52
Reinheit (%) 98.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt