Learn More
Methacrolein, 96 %, stabilisiert mit Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058726
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
78-85-3
C4H6O
70.09
MFCD00006974
STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
6562
2-Methylprop-2-enal
CC(=C)C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
78-85-3
C4H6O
70.09
MFCD00006974
STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
6562
2-Methylprop-2-enal
CC(=C)C=O
Methacrolein is used in the manufacturing of polymers, synthetic resins and plastics. It acts as a raw material of methylmalonic acid, thermoplastic fuel and in the preparation of 2,3-dibromo-2-methyl-propionaldehyde. It is also used to study the effect limonene oxidation products and the terpene oxidation product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methacrolein
Namenshinweis Stabilized with hydroquinone
Schmelzpunkt -81°C
Farbe Gelb
Dichte 0.847 g/mL
Siedepunkt 69°C to 70°C
Flammpunkt −15°C (5°F)
Geruch Pungent
Strukturformel H2C=C(CH3)CHO
Brechungsindex 1.415
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2396
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol and ether.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig