Learn More
(±)-Methionin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | DL-Methionine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 149.051 |
| Reinheit (%) | >95% |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |