Learn More
(±)-Methionin, TRC
Artikelnummer. 30012895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012895 25 g 25 Gramm
30006284 100 g 100 Gramm
30006754 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26039525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-51-8
Summenformel C5 H11 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
Synonym DL-Methionine, (2RS)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, Methionine, Methionine, DL- (8CI), (±)-Methionine, 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, Acimetion, Amurex, Banthionine, Cynaron, DL-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Dyprin, Lactet, Lobamine, Meonine, Meprom M 85, MetAMINO, Methilanin, MetiPEARL, Metione, NSC 9241, Neston, Pedameth, Racemethionine, Rhodimet NP 99, Smartamine, Smartamine M, Timet, Urimeth, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid
IUPAC-Name 2-amino-4-methylsulfanylbutansäure
SMILES CSCCC(N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Methionine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Menge 25 g
Formelmasse 149.051
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur