Learn More
Organochlor-Pestizidmischung, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Brand: SPEX Certiprep 625-PH
Additional Details : CAS : 72-20-8 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1114 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Description
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Aldrin | 309-00-2 | 2000μg/ml |
alpha-BHC | 319-84-6 | 2000μg/ml |
beta-BHC | 319-85-7 | 2000μg/ml |
delta-BHC | 319-86-8 | 2000μg/ml |
Dieldrin | 60-57-1 | 2000μg/ml |
Endosulfan I | 959-98-8 | 2000μg/ml |
Endosulfan II | 33213-65-9 | 2000μg/ml |
Endosulfansulfat | 1031-07-8 | 2000μg/ml |
Endrin | 72-20-8 | 2000μg/ml |
Endrinaldehyd | 7421-93-4 | 2000μg/ml |
Endrinketon | 53494-70-5 | 2000μg/ml |
gamma-BHC | 58-89-9 | 2000μg/ml |
Heptachlor | 76-44-8 | 2000μg/ml |
Heptachlorepoxid (Isomer B) | 1024-57-3 | 2000μg/ml |
Methoxychlor | 72-43-5 | 2000μg/ml |
p,p'-DDD | 72-54-8 | 2000μg/ml |
p,p'-DDE | 72-55-9 | 2000μg/ml |
p,p'-DDT | 50-29-3 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Specifications
Organochlor-Pestizide-Mix | |
1 ml | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
Für die US-EPA-Methoden 625, 8270 C | |
Benzol |
Safety and Handling
- Organochlorine Pesticides Mix
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: benzene, delta-BHC,dieldrin, heptachlor, heptachlor epoxide, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl
Produkt nur für den Laborgebrauch