Learn More
Mix polynuklearer aromatischer Kohlenwasserstoffe B, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 8100-B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
3-Methylcholanthren | 56-49-5 | 1000μg/ml |
7H-Dibenzo(c,g)carbazol | 194-59-2 | 1000μg/ml |
Benzo(j)fluoranthen | 205-82-3 | 1000μg/ml |
Dibenz(a,h)acridin | 226-36-8 | 1000μg/ml |
Dibenz(a,j)acridin | 224-42-0 | 1000μg/ml |
Dibenzo(a,e)pyren | 192-65-4 | 1000μg/ml |
Dibenzo(a,h)pyren | 189-64-0 | 1000μg/ml |
Dibenzo(a,i)pyren | 189-55-9 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
PAH Mix B | |
For US EPA Method 8100 | |
MeCl:Benzene | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Benzo(j)fluoranthene; Dibenz(a,h)acridine; Dibenz(a,j)acridine; Dibenzo(a | |
1 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Sicherheit und Handhabung
- PAH Mix B
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: dichloromethane, benzene, anthracene, carbazole, naphthalene, crysene
Produkt nur für den Laborgebrauch