Learn More
[(Methoxy)methyl]triphenylphosphoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30010537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010537 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010537 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26468025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [(Methoxy)methyl]triphenylphosphonium Chloride
CAS 4009-98-7
Summenformel C20 H20 O P . Cl
Menge 25 g
Synonym (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride, NSC 49223, Triphenyl(methoxymethyl)phosphonium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Methoxymethyl(Triphenyl)phosphanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 342.8
Formelmasse 342.094