Learn More
Methoxydimethylphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11496300
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11496300 1 g 1 Gramm
11406310 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11496300 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27165.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17881-88-8
Summenformel C9H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 166.295
MDL-Nummer MFCD09266142
InChI-Schlüssel REQXNMOSXYEQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydimethylphenylsilane, methoxydimethyl phenyl silane, silane, methoxydimethylphenyl, dimethylmethoxyphenylsilane, dimethylphenylmethoxysilane, benzene, methoxydimethylsilyl, acmc-1boft, phenyldimethylmethoxysilane, amtsi001
PubChem CID 140300
IUPAC-Name Methoxy-dimethyl-phenylsilan
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifications
Siedepunkt 82°C (28mmHg)
Chemischer Name oder Material Methoxydimethylphenylsilane
Menge 1 g
Formelmasse 166.3
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Moisture sensitive