Learn More
(Methoxymethyl)-triphenylphosphoniumchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466977
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11466977 100 g 100 Gramm
11456977 25 g 25 Gramm
11476977 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11466977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14380.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342.80 g/mol
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride is used as a phase transfer catalyst and in the synthesis of taxol-A fragment. It is widely used in the synthesis of pharmaceutical product cephalotaxine, which is used as an antiviral and antitumor agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid wird als Phasentransferkatalysator und bei der Synthese des Taxol-A-Fragments verwendet. Es wird häufig bei der Synthese des Arzneimittels Cephalotaxin verwendet, das als antivirales und Krebsmedikament verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Chloroform. Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4009-98-7
Summenformel C20H20ClOP
Molekulargewicht (g/mol) 342.80
MDL-Nummer MFCD00011800
InChI-Schlüssel SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
IUPAC-Name Methoxymethyl(Triphenyl)phosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 924215
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and chloroform. It decomposes in water.
Formelmasse 342.81
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.