Learn More
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure, Honeywell™
Artikelnummer. 15636130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15636130 5 g Glasflasche 5 Gramm
15626130 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15636130 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 652105G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
für die gravimetrische Bestimmung von Na, ≥99,0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7021-09-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00064217
InChI-Schlüssel DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 107202
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(OCH3)COOH
Menge 5 g
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2209197
Synonym methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid
SMILES COC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Formelmasse 166.17g/mol
Reinheit (%) ≥99% (T)