Learn More
Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31024594
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31024594 1 g
31017329 5 g
31017833 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31024594 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1378891g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 10250-61-0
Summenformel C7H10N2O2
MDL-Nummer MFCD06661312
Menge 1 g
SMILES O=C(C1=NN(C)C(C)=C1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
Reinheit (%) 98%