Learn More
Methyl-2-(4-Isobutylphenyl)propanoat, Thermo Scientific™
Beschreibung
Methyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 220.31 |
| Reinheit (%) | 97% |