Learn More
Methyl 2,5-dichlorbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026480
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11450677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22489.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2905-69-3 | C8H6Cl2O2 | 205.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-69-3
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.03
MDL-Nummer MFCD00000606
InChI-Schlüssel SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, methyl-2,5-dichlorobenzoate, unii-j07555o4he, benzoic acid, dichloro-, methyl ester, pubchem3714, acmc-1bhkt, 2,5-dcbme, rarechem al bf 0427, methyl 2,5-bis chloranyl benzoate
PubChem CID 17947
IUPAC-Name Methyl 2,5-dichlorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 2251582
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 2,5-dichlorobenzoate