missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 2,5-dichloronicotinate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31430079
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31430079 250 mg
31417772 100 g
31418671 5 g
31423002 1 g
31428754 25 g
31426418 10 g
31416909 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31430079 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD138100250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 2,5-dichloronicotinate
CAS 67754-03-4
Summenformel C7H5Cl2NO2
MDL-Nummer MFCD03844857
Menge 250 mg
SMILES O=C(OC)C1=C(Cl)N=CC(Cl)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 206.03
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.