Learn More
Methyl-2,5-difluor-4-nitrobenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430189 1 g 1 Gramm
15450189 250 mg 250 Milligramm
15440189 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430189 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63472.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 924868-81-5 | C8H5F2NO4 | 217.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924868-81-5
Summenformel C8H5F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.13
MDL-Nummer MFCD08689670
InChI-Schlüssel XBUVRWIIEREYFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro-, methyl ester, methyldifluoronitrobenzenecarboxylate, methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, 2,5-difluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 18526058
IUPAC-Name Methyl2,5-difluor-4-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Menge 1 g
Formelmasse 217.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest