Learn More
Methyl-2,5-difluor-4-nitrobenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440189 5 g 5 Gramm
15450189 250 mg 250 Milligramm
15430189 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440189 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63472.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 924868-81-5 | C8H5F2NO4 | 217.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924868-81-5
Summenformel C8H5F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.13
MDL-Nummer MFCD08689670
InChI-Schlüssel XBUVRWIIEREYFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro-, methyl ester, methyldifluoronitrobenzenecarboxylate, methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, 2,5-difluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 18526058
IUPAC-Name Methyl2,5-difluor-4-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Menge 5 g
Formelmasse 217.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.