Learn More
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate, 98%, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glass bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate |
CAS | 138825-96-4 |
Schmelzpunkt | 131.0°C to 135.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glass bottle |
Summenformel | C10H10BrNO3 |
Strukturformel | CH3C(O)NHC6H3(Br)COOCH3 |
Menge | 5 g |
Synonym | 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800 |
InChI-Schlüssel | CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N |