Learn More
Methyl-2-acetamido-5-Chlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11422858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422858 250 g 250 Gramm
11412858 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16826.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20676-54-4
Summenformel C10H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 227.64
MDL-Nummer MFCD00144759
InChI-Schlüssel TVAAIYFBEWHVCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl 5-chloro-2-acetamidobenzoate, methyl n-acetyl-5-chloroanthranilate, n-acetyl-5-chloroanthranilic acid methyl ester, 2-acetylamino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-chlorobenzoate, pubchem3337, acmc-1cioq, methyl2-acetamido-5-chlorobenzoate, methyl 2-acetamido-5-chloranyl-benzoate
PubChem CID 4640571
IUPAC-Name methyl 5-chloro-2-acetamidobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 250 g
Beilstein 2808490
Formelmasse 227.65
Reinheit (%) 97%