Learn More
Methyl2-(acetylamino)-3-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2704380
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10581482
Marke: Thermo Scientific Maybridge RH00481DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 95067-27-9
Summenformel C10H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 238.20
MDL-Nummer MFCD00157613
InChI-Schlüssel PHFRWNCHBPVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl 2-acetamido-3-nitro-benzoate, 2-acetylamino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 2-acetamido-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-3-nitrobenzoate, 2-acetylamino-3-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 2782278
IUPAC-Name Methyl-2-acetamido-3-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(NC(C)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 238.2
Reinheit (%) 97%