Learn More
Methyl-2-amino-3-brom-5-methoxybenzoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491008 1 g 1 Gramm
15401018 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54844.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1378874-22-6 | Molecular Formula: C9H10BrNO3 | Molecular Weight: 260.087 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1378874-22-6
Summenformel C9H10BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 260.087
MDL-Nummer MFCD20527215
InChI-Schlüssel WPRSGBOUSTUNEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 73995991
IUPAC-Name Methyl2-amino-3-Brom-5-methoxybenzoat
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)OC)N)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoate
Menge 1 g
Formelmasse 260.09
Reinheit (%) 96%