Learn More
Methyl-2-amino-3-methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427998 100 g 100 Gramm
15417998 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61448.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22223-49-0 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22223-49-0
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD06200918
InChI-Schlüssel VSFYTPXXMLJNAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylanthranilate, 2-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-3-methyl-, methyl ester, methyl 2-amino-3-methylbenzenecarboxylate, 2-amino-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-3-methylbenzoate, pubchem10929, acmc-209ftn, methyl 2-amino-m-toluate, ksc495o6t
PubChem CID 2763406
IUPAC-Name Methyl-2-amino-3-methylbenzoat
SMILES CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
Schmelzpunkt 25°C to 29°C
Farbe Rosa
Siedepunkt 153°C (23 mm)
Menge 100 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest