Learn More
Methyl 2-amino-4,5-Dimethoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420087 10 g 10 Gramm
11430087 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21002.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26759-46-6 | C10H13NO4 | 211.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26759-46-6
Summenformel C10H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 211.22
MDL-Nummer MFCD00014904
InChI-Schlüssel QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 611144
IUPAC-Name Methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 10 g
Beilstein 2724754
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) 98%