Learn More
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30998169
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30998169 5 g
30989160 500 g
30997982 10 g
30994074 100 g
30997438 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30998169 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD111125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
CAS 52727-57-8
Summenformel C8H8BrNO2
MDL-Nummer MFCD00144761
Menge 5 g
SMILES O=C(OC)C1=CC(Br)=CC=C1N
Molekulargewicht (g/mol) 230.06
Reinheit (%) 98%