Learn More
Methyl-2-amino-5-brombenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452648 100 g 100 Gramm
11432648 5 g 5 Gramm
11442648 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16666.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52727-57-8 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate acts as a potential PqsD inhibitor against pseudomonas aeruginosa infections. It is also used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. It is involved in plant growth-regulator activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-2-amino-5-brombenzoesäure fungiert als potentieller PqsD-Inhibitor gegen Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa. Es wird auch bei der Herstellung von NS5b-RNA-Polymerase-Inhibitoren gegen das Hepatitis-C-Virus verwendet. Es ist an der Aktivität der Wachstumsregulatoren von Pflanzen beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, sauren Halogeniden, sauren Anhydriden, starken Säuren und starken Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52727-57-8
Summenformel C8H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.06
MDL-Nummer MFCD00144761
InChI-Schlüssel QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromoanthranilate, 2-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, 5-bromoanthranilic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-aminobenzoate, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, hydrochloride, pubchem3344, methyl-5-bromoanthranilate, acmc-1ats7
PubChem CID 736224
IUPAC-Name Methyl2-amino-5-Brombenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Menge 100 g
Beilstein 972720
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 230.06
Reinheit (%) 98%