Learn More
Methyl 2-Amino-5-Chlorobenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048067
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11339016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20187.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5202-89-1 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5202-89-1
Summenformel C8H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.607
MDL-Nummer MFCD00007837
InChI-Schlüssel IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
PubChem CID 78878
IUPAC-Name Methyl2-amino-5-Chlorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Siedepunkt 168°C to 170°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1072894
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) ≥98%