Learn More
Methyl-2-amino-5-Methoxybenzoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15410918 250 mg 250 Milligramm
15490908 1 g 1 Gramm
15400918 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410918 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54704.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2475-80-1 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Etwas löslich (1.1 g/l) (25 °C) in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2475-80-1
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD09038482
InChI-Schlüssel MOVBJUGHBJJKOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13052275
IUPAC-Name Methyl2-amino-5-methoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 32°C to 33°C
Menge 250 mg
Synonym benzoic acid, 2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl2-amino-5-methoxybenzoate, 2-amino-5-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl 5-methoxyanthranilate, benzoic acid,2-amino-5-methoxy-, methyl ester, methyl 6-amino-m-anisate, acmc-1cnv1, intermediates-zcf02665, 2-amino-5-methoxybenzoic acid,methyl ester, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid methyl ester
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C) in water.
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 96%