Learn More
Methyl 2-amino-5-(Trifluoromethyl)Benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421409
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421409 1 g 1 Gramm
15488816 250 mg 250 Milligramm
15431409 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64283.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 117324-58-0 | C9H8F3NO2 | 219.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117324-58-0
Summenformel C9H8F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.163
MDL-Nummer MFCD08234902
InChI-Schlüssel QGFUDNJZHZNPCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14233808
IUPAC-Name Methyl2-amino-5-(trifluormethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Farbe Weiß
Menge 1 g
Synonym methyl 2-amino-5-trifluoromethyl benzoate, methyl2-amino-5-trifluoromethyl benzoate, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-amino-5-trifluoromethyl-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-, methyl ester, acmc-209z2m, benzoicacid,2-amino-5-trifluoromethyl-,methylester, methyl 5-trifluoromethylanthranilate, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid methyl ester
Formelmasse 219.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest