Learn More
Methyl 2-brom-5-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448216 25 g 25 Gramm
11438216 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15322.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 2-Brom-5-methoxybenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden. Kühl und dunkel lagern. Vor Licht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35450-36-3
Summenformel C9H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.07
MDL-Nummer MFCD00051594
InChI-Schlüssel VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
PubChem CID 2776849
IUPAC-Name methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Dichte 1.52
Siedepunkt 271°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.564
Menge 25 g
Beilstein 2641378
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 245.08
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate