Learn More
Methyl 2-brom-5-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022503
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11438216 5 g 5 Gramm
11448216 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11438216
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15322.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 2-Brom-5-methoxybenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden. Kühl und dunkel lagern. Vor Licht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35450-36-3
Summenformel C9H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.07
MDL-Nummer MFCD00051594
InChI-Schlüssel VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
PubChem CID 2776849
IUPAC-Name methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Dichte 1.52
Siedepunkt 271°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.564
Menge 5 g
Beilstein 2641378
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 245.08
Reinheit (%) 98%